Indium ≥99.99% (metals basis), pieces
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
00149.09
00149.18
00149.09EA
3570
CZK
00149.09
00149.18
Indium ≥99.99% (metals basis), pieces
Indium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-74-6
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Vzorec:
In Bod varu: 2000 °C (1013 hPa) Bod tání: 156 °C Hustota: 7,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134048 CAS číslo: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |