Tisk…
Indium 99.99% (trace metals basis), foil, Thickness: 0.127 mm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
318110023 318110092
ACRO318110023EA 4780 CZK
ACRO318110023 ACRO318110092
Indium 99.99% (trace metals basis), foil, Thickness: 0.127 mm
Indium
Vzorec: In
MW: 114.82
Bod varu: 2000 °C (760 mmHg)
Bod tání: 156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134048
CAS číslo: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Foil
Total trace metal impurities ≤0.01 %