Gálium, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
263273-10G
263273-50G
SIAL263273-10GEA
17180
CZK
SIAL263273-10G
SIAL263273-50G
Gálium, Sigma-Aldrich®
Gálium
Vzorec:
Ga Bod varu: 2403 °C (1013 hPa) Bod tání: 29 °C Hustota: 5,904 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134045 CAS číslo: 7440-55-3 EINECS: 231-163-8 UN: 2803 ADR: 8,III Merck Index: 12,04364 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...