Tisk…

Gálium, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

263265-10G 263265-50G
SIAL263265-10GEA 11500 CZK
SIAL263265-10G SIAL263265-50G
Gálium, Sigma-Aldrich®
Gálium
Vzorec: Ga
MW: 69.72
Bod varu: 2403
Bod tání: 29
Hustota: 5.904 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134045
CAS číslo: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04364

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR