Tisk…
Gálium, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
203319-25G 203319-5G
SIAL203319-25GEA 10450 CZK
SIAL203319-25G SIAL203319-5G
Gálium, Sigma-Aldrich®
Gálium
Vzorec: Ga
MW: 69.72
Bod varu: 2403
Bod tání: 29
Hustota: 5.904 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134045
CAS číslo: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04364