Tisk…
Gálium metal ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
44418.22 44418.36
44418.22EA 21140 CZK
44418.22 44418.36
Gálium metal ≥99.999% (metals basis)
Gálium
Packaged in poylethylene bottle.
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-55-3 Physical Form: May be solid or liquid due to ambient temperature UN No.: 2803 MDL No.: MFCD00134045
Vzorec: Ga
MW: 69.72
Bod varu: 2403
Bod tání: 29
Hustota: 5.904 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134045
CAS číslo: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04364