Tisk…
Gálium ≥99.9999% (metals basis), pellets, Ø 6 mm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
44324.09 44324.18 44324.30
44324.09EA 4360 CZK
44324.09 44324.18 44324.30
Gálium ≥99.9999% (metals basis), pellets, Ø 6 mm
Gálium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-55-3 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: 0.7 grams/pellet maximum Appearance: Silver grey UN No.: 2803 MDL No.: MFCD00134045
Vzorec: Ga
MW: 69.72
Bod varu: 2403
Bod tání: 29
Hustota: 5.904 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00134045
CAS číslo: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04364