Tisk…
Gálium ≥99.99% (metals basis), ingot
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10188.18 10188.30 10188.14
10188.18EA 13110 CZK
10188.18 10188.30 10188.14
Gálium ≥99.99% (metals basis), ingot
Gálium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-55-3 Molecular Formula: Requires overnight shipping with cold pack Storage Temperature: 2°C to 8°C Appearance: Silver grey MDL No.: MFCD00134045
Vzorec: Ga
Bod varu: 2403 °C (1013 hPa)
Bod tání: 29 °C
Hustota: 5,904 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00134045
CAS číslo: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04364