Tisk…
Gálium 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
317990100 317990500
ACRO317990100EA 3570 CZK
ACRO317990100 ACRO317990500
Gálium 99.99% (trace metals basis)
Gálium
Vzorec: Ga
Bod varu: 2403 °C (1013 hPa)
Hustota: 5,9 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00134045
CAS číslo: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04364
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Silver white to silver grey Metallic solid or liquid
Total trace metal impurities ≤0.01 %