Tisk…
Gálium 99.9999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
193070010 193070050 193070250
ACRO193070010EA 1080 CZK
ACRO193070010 ACRO193070050 ACRO193070250
Gálium 99.9999% (trace metals basis)
Gálium
Vzorec: Ga
Bod varu: 2400 °C (760 mmHg)
Hustota: 5,9 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00134045
CAS číslo: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04364
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Silver white to silver grey Metallic solid or liquid
Total trace metal impurities ≤1 ppm