Tisk…
Bor, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
266620-25G 266620-5G
SIAL266620-25GEA 10570 CZK
SIAL266620-25G SIAL266620-5G
Bor, Sigma-Aldrich®
Boron
Vzorec: B
Hustota: 1,73 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134034
CAS číslo: 7440-42-8
EINECS: 231-151-2
Merck Index: 13,01333