Tisk…
Hliník, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
326860-3.6G 326860-900MG
SIAL326860-3.6GEA 10040 CZK
SIAL326860-3.6G SIAL326860-900MG
Hliník, Sigma-Aldrich®
Hliník
Vzorec: Al
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321