Tisk…
Hliník, powder for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14917.0100 8.14917.1000
8.14917.0100EA 1570 CZK
8.14917.0100 8.14917.1000
Hliník, powder for synthesis, Sigma-Aldrich®
Hliník
Vzorec: Al
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
UN: 1396
ADR: 4.3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (reaction)
Molar Mass 26.98 g/mol
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material