Tisk…
Hliník analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01057.0250 1.01057.1000
1.01057.0250EA 5850 CZK
1.01057.0250 1.01057.1000
Hliník analytical reagent, Supelco®
Hliník
Vzorec: Al
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (reaction)
Melting Point 660 °C
Molar Mass 26.98 g/mol
Boiling Point 2467 °C
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 400 °C