Tisk…
Hliník ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, hard, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
44578.G5 44578.G9
44578.G5EA 3380 CZK
44578.G5 44578.G9
Hliník ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, hard, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Hliník
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.022g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Vzorec: Al
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321