Tisk…
Hliník ≥99.9999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 12.7 mm (0.5 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
44329.09 44329.18
44329.09EA 3780 CZK
44329.09 44329.18
Hliník ≥99.9999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 12.7 mm (0.5 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Hliník
Purity: 99.9999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.1g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Vzorec: Al
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321