Tisk…
Hliník ≥99.999% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
44233.GA 44233.HC
44233.GAEA 4980 CZK
44233.GA 44233.HC
Hliník ≥99.999% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Hliník
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.675g/50x200mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Vzorec: Al
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321