Tisk…
Hliník ≥99.85% (metals basis), wire, hard, Ø 0.013 mm (0.0005 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Aluminum
43811.G1 43811.G5
43811.G1EA 11530 CZK
43811.G1 43811.G5
Hliník ≥99.85% (metals basis), wire, hard, Ø 0.013 mm (0.0005 in)
Aluminium
Purity: 99.85% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.00036g/m, Temper: hard Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Vzorec: Al
MW: 26,98 g/mol
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321