Tisk…
Hliník ≥99.9995% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 22 mm (0.87 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
43429.BU 43429.BQ
43429.BUEA 40980 CZK
43429.BU 43429.BQ
Hliník ≥99.9995% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 22 mm (0.87 in)
Hliník
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈10.35g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Vzorec: Al
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321