Tisk…
Hliník ≥99.99% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Aluminum
42258.18 42258.30
42258.18EA 5500 CZK
42258.18 42258.30
Hliník ≥99.99% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Aluminium
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.14g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Vzorec: Al
MW: 26,98 g/mol
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321