Tisk…
Hliník ≥99.99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
40762.FI 40762.GH 40762.HP
40762.FIEA 2270 CZK
40762.FI 40762.GH 40762.HP
Hliník ≥99.99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Hliník
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈6.75g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Vzorec: Al
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321