Tisk…
Hliník ≥99.99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
40761.FI 40761.GH 40761.HP
40761.FIEA 1450 CZK
40761.FI 40761.GH 40761.HP
Hliník ≥99.99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Hliník
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.7g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Vzorec: Al
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321