Hliník ≥99.99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
40531.FI
40531.GH
40531.HP
40531.FIEA
2380
CZK
40531.FI
40531.GH
40531.HP
Hliník ≥99.99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Hliník
Purity: 99.99%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈3.4g/50x50mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Vzorec:
Al Bod varu: 2327 °C (1013 hPa) Bod tání: 660 °C Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS číslo: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |