Tisk…
Hliník ≥99.9995% (metals basis), ingot, Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
40388.18 40388.30
40388.18EA 3950 CZK
40388.18 40388.30
Hliník ≥99.9995% (metals basis), ingot, Puratronic®
Hliník
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Vzorec: Al
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321