Tisk…
Hliník ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
39733.FY 39733.GD
39733.FYEA 3540 CZK
39733.FY 39733.GD
Hliník ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Hliník
Purity: 99.9% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈6.7g/50x100mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Vzorec: Al
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321