Tisk…
Hliník ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Aluminum
39730.G5 39730.G9
39730.G5EA 3540 CZK
39730.G5 39730.G9
Hliník ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.068g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Vzorec: Al
MW: 26,98 g/mol
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321