Tisk…
Hliník ≥99.9995% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.038 +/- 0.007 mm (0.0015 +/- 0.0003 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
38366.GA 38366.HC
38366.GAEA 6040 CZK
38366.GA 38366.HC
Hliník ≥99.9995% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.038 +/- 0.007 mm (0.0015 +/- 0.0003 in)
Hliník
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.03g/50x200mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Vzorec: Al
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321