Tisk…
Hliník, shot ACS 8-12 mm (0.31-0.47 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Aluminum
36293.22 36293.36
36293.22EA 2040 CZK
36293.22 36293.36
Hliník, shot ACS 8-12 mm (0.31-0.47 in)
Aluminium
CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Vzorec: Al
MW: 26,98 g/mol
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321