Tisk…
Hliník ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14441.G5 14441.G1 14441.G9
14441.G5EA 6220 CZK
14441.G5 14441.G1 14441.G9
Hliník ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Hliník
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈8.4g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Vzorec: Al
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321