Tisk…
Hliník ≥99.999% (metals basis), ingot
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10571.22 10571.36 10571.A3
10571.22EA 4120 CZK
10571.22 10571.36 10571.A3
Hliník ≥99.999% (metals basis), ingot
Hliník
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Vzorec: Al
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321