Tisk…
Hliník ≥99.9% (metals basis), granule 8-12 mm (0.32-0.47 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10093.30 10093.A1 10093.A7
10093.30EA 1950 CZK
10093.30 10093.A1 10093.A7
Hliník ≥99.9% (metals basis), granule 8-12 mm (0.32-0.47 in)
Hliník
Purity: 99.9% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Vzorec: Al
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321