Tisk…
Hliník 99.5%, pieces (2-10 mm)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
300210010 300210250 300212500
ACRO300210010EA 7690 CZK
ACRO300210010 ACRO300210250 ACRO300212500
Hliník 99.5%, pieces (2-10 mm)
Hliník
Vzorec: Al
MW: 26.98
Bod varu: 2327 °C (760 mmHg)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2.7 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Pieces
Particle size 2 to 10 mm
Total trace metal impurities ≤0.5 %