Tisk…
Strontium, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
460346-25G 460346-5G
SIAL460346-25GEA 0 CZK
SIAL460346-25G SIAL460346-5G
Strontium, Sigma-Aldrich®
Strontium
Vzorec: Sr
MW: 87,62 g/mol
Bod varu: 1151 °C (1013 hPa)
Bod tání: 570…660 °C
Hustota: 2,38 g/cm³ (770 °C)
MDL Number: MFCD00134060
CAS číslo: 7440-24-6
EINECS: 231-133-4
UN: 1393
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08994