Tisk…

Strontium, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

343730-10G 343730-50G
SIAL343730-10GEA 4400 CZK
SIAL343730-10G SIAL343730-50G
Strontium, Sigma-Aldrich®
Strontium
Vzorec: Sr
MW: 87,62 g/mol
Bod varu: 1151 °C (1013 hPa)
Bod tání: 570…660 °C
Hustota: 2,38 g/cm³ (770 °C)
MDL Number: MFCD00134060
CAS číslo: 7440-24-6
EINECS: 231-133-4
UN: 1393
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08994

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR