Tisk…
hořčík ≥99.98% (trace metals basis), chips 6 - 35 mesh, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
254118-1KG 254118-250G
SIAL254118-1KGEA 10010 CZK
SIAL254118-1KG SIAL254118-250G
hořčík ≥99.98% (trace metals basis), chips 6 - 35 mesh, Sigma-Aldrich®
hořčík
Vzorec: Mg
Bod varu: 1107 °C (1013 hPa)
Bod tání: 651 °C
Hustota: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085308
CAS číslo: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675