Tisk…
hořčík, turnings for grignard-reaction, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
200905-100G 200905-2.5KG 200905-500G
SIAL200905-100GEA 681 CZK
SIAL200905-100G SIAL200905-2.5KG SIAL200905-500G
hořčík, turnings for grignard-reaction, Sigma-Aldrich®
hořčík
Vzorec: Mg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085308
CAS číslo: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6