Tisk…

hořčík ≥99%, turnings

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

L08120.22 L08120.36 L08120.0E
L08120.22EA 786 CZK
L08120.22 L08120.36 L08120.0E
hořčík ≥99%, turnings
hořčík

Purity: 99+% CAS No.: 7439-95-4 Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308

Vzorec: Mg
Bod varu: 1091 °C
Bod tání: 650 °C
Hustota: 1,738
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085308
CAS číslo: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR