Tisk…
hořčík ≥99.98% (metals basis), turnings -4 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
36193.18 36193.30
36193.18EA 1450 CZK
36193.18 36193.30
hořčík ≥99.98% (metals basis), turnings -4 mesh
hořčík
Purity: 99.98% CAS No.: 7439-95-4 Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
For vacuum deposition
Vzorec: Mg
MW: 24.3
Bod varu: 1107
Bod tání: 651
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085308
CAS číslo: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675