Tisk…
hořčík ≥99.8% (metals basis), turnings
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10235.22 10235.36
10235.22EA 1960 CZK
10235.22 10235.36
hořčík ≥99.8% (metals basis), turnings
hořčík
Purity: 99.8% Physical Form: 2.3mm (0.09in) wide Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Vzorec: Mg
MW: 24.3
Bod varu: 1107
Bod tání: 651
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085308
CAS číslo: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675