Tisk…
hořčík 99,8 Metals basis, turnings
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10232.22 10232.36 10232.A4
10232.22EA 1950 CZK
10232.22 10232.36 10232.A4
hořčík 99,8 Metals basis, turnings
hořčík
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: 3.2mm (0.13in) wide Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Vzorec: Mg
MW: 24.3
Bod varu: 1107
Bod tání: 651
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085308
CAS číslo: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675