Tisk…
hořčík 99.9+% (trace metals basis), turnings
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
191080025 191085000 191080100
ACRO191080025EA 5560 CZK
ACRO191080025 ACRO191085000 ACRO191080100
hořčík 99.9+% (trace metals basis), turnings
hořčík
Vzorec: Mg
MW: 24.3
Bod varu: 1107
Bod tání: 651 °C
Bod vzplanutí: 500 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085308
CAS číslo: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Silver white Turnings
Assay ≥99.90 %
Total trace metal impurities ≤0.10 % (metals sought for: Si, Mn, Cu, Al, Fe, Pb, Ni, Sn)