Tisk…
hořčík ≥97.0%, powder for synthesis, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18506.0100 8.18506.0500
8.18506.0100EA 1230 CZK
8.18506.0100 8.18506.0500
hořčík ≥97.0%, powder for synthesis, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
hořčík
Vzorec: Mg
MW: 24.3
Bod varu: 1107
Bod tání: 651
Hustota: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085308
CAS číslo: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3 (4.2) II
Merck Index: 13,05675
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (on Mg) ≥ 97.0 %