Tisk…
hořčík ≥99.6% (metals basis excluding Ca), powder -100+200 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
36194.18 36194.30
36194.18EA 2120 CZK
36194.18 36194.30
hořčík ≥99.6% (metals basis excluding Ca), powder -100+200 mesh
hořčík
Purity: 99.6% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: Ca typically 0.1-1% Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 1418 MDL No.: MFCD00085308
For vacuum deposition
Vzorec: Mg
Bod varu: 1107 °C (1013 hPa)
Bod tání: 651 °C
Hustota: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 500 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085308
CAS číslo: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3,II