Tisk…
hořčík ≥99.8%, powder -325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10233.09 10233.22 10233.36 10233.57
10233.09EA 2410 CZK
10233.09 10233.22 10233.36 10233.57
hořčík ≥99.8%, powder -325 mesh
hořčík
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1418 MDL No.: MFCD00085308
Vzorec: Mg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085308
CAS číslo: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3,II