Tisk…
hořčík ≥99.8% (metals basis), powder -20+100 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
00869.30 00869.A1
00869.30EA 2440 CZK
00869.30 00869.A1
hořčík ≥99.8% (metals basis), powder -20+100 mesh
hořčík
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Appearance: Silver grey Odour: Odourless UN No.: 1418 MDL No.: MFCD00085308
Vzorec: Mg
MW: 24.3
Bod varu: 1107
Bod tání: 651
Hustota: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085308
CAS číslo: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3 II
Merck Index: 13,05675