hořčík, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
474754-25G
474754-5G
SIAL474754-25GEA
52650
CZK
SIAL474754-25G
SIAL474754-5G
hořčík, Sigma-Aldrich®
hořčík
Vzorec:
Mg MW: 24.3 Bod varu: 1107 Bod tání: 651 Hustota: 1.74 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00085308 CAS číslo: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN: 1869 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,05675 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...