Tisk…
hořčík, turnings for grignard-reaction, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
403148-250G 403148-50G
SIAL403148-250GEA 11910 CZK
SIAL403148-250G SIAL403148-50G
hořčík, turnings for grignard-reaction, Sigma-Aldrich®
hořčík
Vzorec: Mg
MW: 24.3
Bod varu: 1107
Bod tání: 651
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085308
CAS číslo: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
Merck Index: 13,05675