Tisk…
hořčík, granules, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
254126-2KG 254126-500G
SIAL254126-2KGEA 11400 CZK
SIAL254126-2KG SIAL254126-500G
hořčík, granules, Sigma-Aldrich®
hořčík
Vzorec: Mg
Bod varu: 1107 °C (1013 hPa)
Bod tání: 651 °C
Hustota: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085308
CAS číslo: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675