Tisk…
hořčík 99,9 Metals basis, rods, Length: 25 mm (1 in), Ø 7.9 mm (0.31 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
43355.KF 43355.KM 43355.KJ
43355.KFEA 1370 CZK
43355.KF 43355.KM 43355.KJ
hořčík 99,9 Metals basis, rods, Length: 25 mm (1 in), Ø 7.9 mm (0.31 in)
hořčík
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈2.1g/piece Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Vzorec: Mg
MW: 24.3
Bod varu: 1107
Bod tání: 651
Hustota: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085308
CAS číslo: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675