Tisk…
hořčík 99,95 Metals basis, slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
43298.09 43298.30 43298.18
43298.09EA 2700 CZK
43298.09 43298.30 43298.18
hořčík 99,95 Metals basis, slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
hořčík
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈0.35g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Vzorec: Mg
MW: 24.3
Bod varu: 1107
Bod tání: 651
Hustota: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085308
CAS číslo: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675